missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques stériles de 2 mL

Description
- Polystyrène de haute qualité
- Graduation claire et facile à lire
- Bande verticale colorée pour faciliter la lecture du volume
- Avec un matériau filtrant fibreux synthétique pour la protection contre
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Forme : Standard |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Pipet |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 1/100 |
| Type de graduation | Graduations négatives |
| Comprend | Matériau filtrant fibreux synthétique |
| Graduations négatives | Oui |
| Quantité | 1000/Pk. |
| Afficher plus de résultats |