missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Méthylthiophénothiazine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M138725G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M138725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M138725G Fournisseur TCI America Code fournisseur M138725G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 8-5-7643
Formule moléculaire C13H11NS2
Poids moléculaire (g/mol) 245.36
Numéro MDL MFCD00799974
Clé InChI OBVKBOLDEFIQDP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82096
Nom de l’IUPAC 2-méthylsulfanyl-10H-phénothiazine
SOURIRES CSC1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Methylthiophenothiazine
Point de fusion 141 °C
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 245.36
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline