missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-méthyltétrahydrofurane, pour la réaction de Grignard, anhydre, stabilisé

Catalog No. AC392382500
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L, 2.5L
10 L
Emballage:
Bouteille en verre
Fût métallique
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Emballage
AC392382500 250 mL Bouteille en verre
AC392380010 1 L Bouteille en verre
AC392380025 2.5 L, 2.5L Bouteille en verre
AC392380100 10 L Fût métallique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Catalog No. AC392382500 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 392382500

missing translation for 'validMainframeMsg'

2-méthyltétrahydrofurane, Pour la réaction de Grignard, anhydre, stabilisé, Quantité : 2,5 L, Emballage : Bouteille en verre, Point d’ébullition : 78,0 degrés. C à 80,0 degrés. C, CAS : 96-47-9, Incolore, Grade : Pour la réaction de Grignard, point de fusion : -136,0 degrés. C, Formule moléculaire : C5H10O | CAS : 96-47-9 | C5H10O | 86,13 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Chemical Identifiers

CAS 96-47-9
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Clé InChI JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
Nom de l’IUPAC 2-méthyloxolane
SOURIRES CC1CCCO1

Specifications

Nom ou substance chimique 2-Methyltetrahydrofuran
Nom Remarque Stabilisé; Pour la réaction de Grignard
Point de fusion -136,0 °C
Couleur Incolore
Densité 0.8600g/mL
Quantité 250 mL
Spectre infrarouge Authentique
Emballage Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,4046 à 1,4066
Gravité spécifique 0.86
Viscosité 4 mPa.s (25 °C)
Indice de Merck 15,6198
Point d’ébullition 78,0 °C à 80,0 °C
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 150 g/l (25 °C)
Poids de formule 86.13
Pourcentage de pureté ≥99 %
Show More Show Less
Hazard Category GHS Signal Word: Danger
Hazard Statement GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
May form explosive peroxides.
Precautionary Statement GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Wear protective g
EINECSNumber 202-507-4

RUO – Usage réservé à la recherche