missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-méthyltétrahydrofurane, 99+%, pur, stabilisé

Numéro de catalogue. AC168361000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg, 1kg
2.5 kg, 2.5kg
10 kg
Emballage:
Bouteille en verre
Fût métallique
Tambour d’acier
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC168361000 100 g Bouteille en verre
AC168365000 500 g Bouteille en verre
AC168360010 1 kg, 1kg Bouteille en verre
AC168360025 2.5 kg, 2.5kg Tambour d’acier
AC168360100 10 kg Fût métallique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. AC168361000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 168361000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 96-47-9 | C5H10O | 86,13 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 96-47-9
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Clé InChI JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
Nom de l’IUPAC 2-méthyloxolane
SOURIRES CC1CCCO1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Methyltetrahydrofuran
Point de fusion -136,0 °C
Couleur Incolore
Densité 0.8600g/mL
Quantité 100 g
Spectre infrarouge Authentique
Emballage Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,4046 à 1,4066
Fourchette de pourcentages d’essai 99% min. (GC)
Gravité spécifique 0.86
Viscosité 4 mPa.s (25 °C)
Beilstein 17,12
Indice de Merck 15,6198
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 150 g/l (25 °C)
Point d’ébullition 78,0 °C à 80,0 °C
Poids de formule 86.13
Pourcentage de pureté 99+%
Niveau Pure
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Danger
Hazard Statement GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
May form explosive peroxides.
Precautionary Statement GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Wear protective g
EINECSNumber 202-507-4

RUO – Usage réservé à la recherche