missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-méthyltétrahydrofurane, 99+%, pur, stabilisé
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methyltetrahydrofuran |
| Point de fusion | -136,0 °C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.8600g/mL |
| Quantité | 1 kg, 1kg |
| Point d’ébullition | 78.0°C to 80.0°C, 78,0 °C à 80,0 °C |
| Point d’éclair | −11°C |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Danger |
| Hazard Statement | GHS H Statement Highly flammable liquid and vapor. Harmful if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye damage. May form explosive peroxides. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses,if present and easy to do. Continue rinsing. Wear protective g |
| EINECSNumber | 202-507-4 |
RUO – Usage réservé à la recherche