missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Méthylpyridine N-oxyde 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P041825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P041825G 25 g
P0418500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P041825G Fournisseur TCI America Code fournisseur P041825G

Identifiants chimiques

CAS 931-19-1
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Numéro MDL MFCD00006199
Clé InChI CFZKDDTWZYUZKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-picoline-n-oxide, 2-methylpyridine 1-oxide, 2-methylpyridine n-oxide, picoline n-oxide, 2-picoline n-oxide, methylpyridine 1-oxide, alpha-picoline n-oxide, pyridine, 2-methyl-, 1-oxide, 2-picoline, 1-oxide, picoline 1-oxide
PubChem CID 13602
ChEBI CHEBI:35578
Nom de l’IUPAC 2-méthyl-1-oxydopyridine-1-ium
SOURIRES CC1=CC=CC=[N+]1[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Methylpyridine N-Oxide
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 261°C
Quantité 25 g
Poids de formule 109.13
Pourcentage de pureté ≥99.0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins