missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Méthylnaphte[1,2-d]oxazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M129010G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M129010G 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M129010G Fournisseur TCI America Code fournisseur M129010G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 85-15-4
Formule moléculaire C12H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Numéro MDL MFCD00051328
Clé InChI JCTNVNANPZAULC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66555
Nom de l’IUPAC 2-méthylbenzo[e][1,3]benzoxazole
SOURIRES CC1=NC2=C(O1)C=CC3=CC=CC=C32

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Methylnaphth[1,2-d]oxazole
Point d’ébullition 300 °C
Quantité 10 g
Poids de formule 183.21
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide