missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Méthylbiphényl 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M12425G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M12425G 5 g
M12421G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M12425G Fournisseur TCI America Code fournisseur M12425G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 643-58-3
Formule moléculaire C13H12
Poids moléculaire (g/mol) 168.239
Numéro MDL MFCD00008517
Clé InChI ALLIZEAXNXSFGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylbiphenyl, 2-methyl-1,1'-biphenyl, 2-phenyltoluene, 2-methyl biphenyl, o-phenyltoluene, o-methylbiphenyl, 2-methyl-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-methyl, biphenyl, 2-methyl, unii-x937mq8s1t
PubChem CID 12563
Nom de l’IUPAC 1-méthyl-2-phénylbenzène
SOURIRES CC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Methylbiphenyl
Couleur Jaune
Point d’ébullition 256 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 168.24
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (4)-0015
TSCA Non