missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anhydride 2-méthyl-6-nitrobenzoïque 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M143925G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M143925G 25 g
M14391G 1 g
M14395G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. M143925G Fournisseur TCI America Code fournisseur M143925G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 434935-69-0
Formule moléculaire C16H12N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 344.279
Numéro MDL MFCD06797117
Clé InChI YEKPNMQQSPHKBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-Nitro-o-toluic Anhydride, MNBA
PubChem CID 10472648
Nom de l’IUPAC (2-méthyl-6-nitrobenzoyle) 2-méthyl-6-nitrobenzoate
SOURIRES CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(=O)C2=C(C=CC=C2[N+](=O)[O-])C

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Methyl-6-nitrobenzoic Anhydride
Point de fusion 177 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 344.28
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline