missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Méthyl-5-nitrobenzotrifluorure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M27985G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M27985G 5 g
M27981G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M27985G Fournisseur TCI America Code fournisseur M27985G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 89976-12-5
Formule moléculaire C8H6F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.136
Numéro MDL MFCD01631684
Clé InChI SVQCVQCIZWSPPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-5-nitrobenzotrifluoride, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl-4-nitrotoluene, 4-nitro-2-trifluoromethyl toluene, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-methylnitrobenzene, 2-trifluoromethyl-1-methyl-4-nitrobenzene, pubchem4444
PubChem CID 2775447
Nom de l’IUPAC 1-méthyl-4-nitro-2-(trifluorométhyl)benzène
SOURIRES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Point de fusion 39 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Numéro UN 2811
Poids de formule 205.14
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur