missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Méthyl-3-hexanol, TCI America™

Numéro de catalogue. M12665ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M12665ML 5 mL
M126625ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M12665ML Fournisseur TCI America Code fournisseur M12665ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 617-29-8
Formule moléculaire C7H16O
Poids moléculaire (g/mol) 116.204
Numéro MDL MFCD00004577
Clé InChI RGRUUTLDBCWYBL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12040
Nom de l’IUPAC 2-méthylhexane-3-ol
SOURIRES CCCC(C(C)C)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Methyl-3-hexanol
Couleur Incolore
Point d’ébullition 145 °C
Quantité 5 mL
Numéro UN 1987
Poids de formule 116.20
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-0217
TSCA Non