missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Méthyl-1-tétralone, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog No. AAH3186503
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
AAH3186503 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. AAH3186503 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. H3186503
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
View all promotions

missing translation for 'validMainframeMsg'

CAS: 1590-08-5 | Molecular Formula: C11H12O | Molecular Weight: 160.216 g/mol

La méthylation de la 1-tétralone suivie de la déshydrogénation subséquente de la 2-méthyl-1-tétralone en présence d’un catalyseur Pd/C a également été rapportée.

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait initialement partie du portefeuille de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article ou la référence SKU d’origine Alfa Aesar n’a pas été modifié dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La méthylation de la 1-tétralone suivie de la déshydrogénation subséquente de la 2-méthyl-1-tétralone en présence d’un catalyseur Pd/C a également été rapportée.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à l’écart des agents oxydants forts.

Chemical Identifiers

CAS 1590-08-5
Formule moléculaire C11H12O
Poids moléculaire (g/mol) 160.216
Numéro MDL MFCD00001690
Clé InChI GANIBVZSZGNMNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1-tetralone, 2-methyl-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-methyl, 2-methyltetralin-1-one, 2-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 2-methyl-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 2-methyltetralone, 2-methyl-1-tetralon, acmc-20anr7, 2-methyl-alpha-tetralone
PubChem CID 102650
Nom de l’IUPAC 2-méthyl-3,4-dihydro-2H-naphtalène-1-one
SOURIRES CC1CCC2=CC=CC=C2C1=O

Specifications

Nom ou substance chimique 2-Methyl-1-tetralone
Densité 1.058
Point d’ébullition 129 °C (12 mmHg)
Point d’éclair >110 °C (230 °F)
Indice de réfraction 1.552
Quantité 1 g
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 160.22
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H315-H319-H335
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 216-461-8
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche