missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Méthoxy-4-méthylpyridine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M21901G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M21901G 1 g
M21905G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M21901G Fournisseur TCI America Code fournisseur M21901G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 100848-70-2
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.155
Numéro MDL MFCD06200799
Clé InChI HGRXBKDKSYDWLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Methoxy-4-picoline
PubChem CID 14223472
Nom de l’IUPAC 2-méthoxy-4-méthylpyridine
SOURIRES CC1=CC(=NC=C1)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Methoxy-4-methylpyridine
Couleur Jaune
Point d’ébullition 50 °C
Quantité 1 g
Numéro UN 1993
Poids de formule 123.16
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide