missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Méthacryloyloxy)éthyle 2-(Triméthylammonio)ethyl phosphate 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M20051G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M20051G 1 g
M20055G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M20051G Fournisseur TCI America Code fournisseur M20051G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 67881-98-5
Formule moléculaire C11H22NO6P
Poids moléculaire (g/mol) 295.272
Clé InChI ZSZRUEAFVQITHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Phosphoric Acid 2-(Methacryloyloxy)ethyl 2-(Trimethylammonio)ethyl Ester, 2-Methacryloyloxyethyl Phosphorylcholine
PubChem CID 128934
Nom de l’IUPAC 2-(2-méthylprop-2-énoyloxy)éthyle 2-(triméthylazaniumyl)phosphate d’éthyle
SOURIRES CC(=C)C(=O)OCCOP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-(Methacryloyloxy)ethyl 2-(Trimethylammonio)ethyl Phosphate
Couleur Blanc-jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 295.27
Pourcentage de pureté ≥96,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (2)-3871
TSCA Non
Recommended Storage Congélateur