missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Isopropylnaphtalène 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I032725ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I032725ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. I032725ML Fournisseur TCI America Code fournisseur I032725ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2027-17-0
Formule moléculaire C13H14
Poids moléculaire (g/mol) 170.255
Numéro MDL MFCD00014322
Clé InChI TVYVQNHYIHAJTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropylnaphthalene, 2-iso-propylnaphthalene, naphthalene, 2-isopropyl, naphthalene, 2-1-methylethyl, 2-1-methylethyl naphthalene, beta-isopropylnaphthalene, unii-4dtr9un8sr, 4dtr9un8sr, .beta.-isopropylnaphthalene, 2-methylethyl naphthalene
PubChem CID 16238
Nom de l’IUPAC 2-propane-2-ylnaphtalène
SOURIRES CC(C)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Isopropylnaphthalene
Couleur Jaune
Point d’ébullition 268 °C
Quantité 25 mL
Poids de formule 170.26
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (4)-0314&(4)-0961
RTECSNumber QJ8000000
TSCA Oui