missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Isopropylnaphtalène, 96%

Numéro de catalogue. AAA1515314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1515314 25 g
AAA1515306 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1515314 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1515314
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 2027-17-0 | C13H14 | 170,255 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 2027-17-0
Formule moléculaire C13H14
Poids moléculaire (g/mol) 170.255
Numéro MDL MFCD00014322
Clé InChI TVYVQNHYIHAJTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropylnaphthalene, 2-iso-propylnaphthalene, naphthalene, 2-isopropyl, naphthalene, 2-1-methylethyl, 2-1-methylethyl naphthalene, beta-isopropylnaphthalene, unii-4dtr9un8sr, 4dtr9un8sr, .beta.-isopropylnaphthalene, 2-methylethyl naphthalene
PubChem CID 16238
Nom de l’IUPAC 2-propane-2-ylnaphtalène
SOURIRES CC(C)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Isopropylnaphthalene
Point de fusion 14 °C
Densité 0.975
Point d’ébullition 268 °C
Point d’éclair 122 °C (252 °F)
Indice de réfraction 1.587
Quantité 25 g
Poids de formule 170.26
Pourcentage de pureté 96%
EINECSNumber 217-976-0
RTECSNumber QJ8000000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche