missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Iodopyrazine 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I08371G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I08371G 1 g
I08375G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I08371G Fournisseur TCI America Code fournisseur I08371G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 32111-21-0
Formule moléculaire C4H3IN2
Poids moléculaire (g/mol) 205.986
Numéro MDL MFCD01319019
Clé InChI OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
PubChem CID 642841
Nom de l’IUPAC 2-iodopyrazine
SOURIRES C1=CN=C(C=N1)I

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Iodopyrazine
Point d’ébullition 110 °C
Quantité 1 g
Poids de formule 205.99
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide