missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Iodobenzoyl chlorure 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I040225G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I040225G 25 g
I040210G 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I040225G Fournisseur TCI America Code fournisseur I040225G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 609-67-6
Formule moléculaire C7H4ClIO
Poids moléculaire (g/mol) 266.462
Numéro MDL MFCD00001040
Clé InChI MVIVDSWUOGNODP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69112
Nom de l’IUPAC 2-iodobenzoyle chlorure
SOURIRES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)I

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Iodobenzoyl Chloride
Point d’ébullition 106 °C
Quantité 25 g
Numéro UN 3261
Synonyme o-iodobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-iodo, iodobenzoyl chloride, o-iodobenzoylchloride, 2-iodobezoyl chloride, o-iodo-benzoylchloride, 2-iodobenzoic chloride, 2-iodo-benzoyl chloride, acmc-1atjg, benzoyl chloride,2-iodo
Poids de formule 266.46
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Morceaux cristallins