missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Iodoaniline 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I00465G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I00465G 5 g
I004625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I00465G Fournisseur TCI America Code fournisseur I00465G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 615-43-0
Formule moléculaire C6H6IN
Poids moléculaire (g/mol) 219.03
Numéro MDL MFCD00007680
Clé InChI UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-iodoaniline, benzenamine, 2-iodo, 2-iodo aniline, 2-iodobenzenamine, o-aminoiodobenzene, aniline, o-iodo, aniline, 2-iodo, benzenamine, iodo, 2-iodo-phenylamine, 2-iodophenylamine
PubChem CID 11995
Nom de l’IUPAC 2-iodoaniline
SOURIRES NC1=CC=CC=C1I

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Iodoaniline
Point de fusion 57 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 219.03
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Oui
Recommended Storage Réfrigérateur