missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Iodo-4-(trifluorométhyl)aniline 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I07945G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I07945G 5 g
I079425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I07945G Fournisseur TCI America Code fournisseur I07945G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 163444-17-5
Formule moléculaire C7H5F3IN
Poids moléculaire (g/mol) 287.02
Numéro MDL MFCD02683097
Clé InChI UKKWTZPXYIYONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-iodobenzotrifluoride, 2-iodo-4-trifluoromethyl aniline, 4-trifluoromethyl-2-iodobenzenamine, benzenamine, 2-iodo-4-trifluoromethyl, 2-iodo-4-trifluoromethyl benzenamine, pubchem1632, acmc-209dpp, intermediates-zcf02228, ksc910s3b, 3-iodo-4-aminobenzotrifluoride
PubChem CID 2783322
Nom de l’IUPAC 2-iodo-4-(trifluorométhyl)aniline
SOURIRES NC1=C(I)C=C(C=C1)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Point de fusion 52 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 287.02
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline