missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Iodo-1,3,5-triméthylbenzène, 98%

Numéro de catalogue. AAA1536014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1536014 25 g
AAA1536006 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1536014 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1536014
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 4028-63-1 | C9H11I | 246,091 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 4028-63-1
Formule moléculaire C9H11I
Poids moléculaire (g/mol) 246.091
Numéro MDL MFCD00013707
Clé InChI GTPNXFKONRIHRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trimethyliodobenzene, 2-iodomesitylene, mesityl iodide, benzene, 2-iodo-1,3,5-trimethyl, iodo-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyliodobenzene 2-iodomesitylene, iodomesitylene, jodmesitylen, mesityliodine, pubchem12601
PubChem CID 77647
Nom de l’IUPAC 2-iodo-1,3,5-triméthylbenzène
SOURIRES CC1=CC(=C(C(=C1)C)I)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene
Point de fusion 28 °C à 30 °C
Quantité 25 g
Beilstein 1860064
Sensibilité Sensible à la lumière
Poids de formule 246.09
Pourcentage de pureté 98%
EINECSNumber 223-709-9
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche