missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRANDTECH™ BRAND™ BIO-CERT™ QUALITÉ DE LA CULTURE CELLULAIRE Inserts de culture 2-en-1 pour plaques multi-puits, taille de pore de 1 μm et 3 μm

Numéro de catalogue. 01670246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille des pores:
1 μm
3 μm
Volume (métrique) de travail:
150 à 400 μL
300 à 1000 μL
800 à 3000 μL
Emballage:
Ampoule unique
Multipack Ampoule alvéolée
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille des pores Volume (métrique) de travail Emballage
01670246 1 μm 150 à 400 μL Multipack Ampoule alvéolée
01670236 3 μm 800 à 3000 μL Multipack Ampoule alvéolée
01670237 3 μm 800 à 3000 μL Ampoule unique
01670238 1 μm 800 à 3000 μL Multipack Ampoule alvéolée
01670239 1 μm 800 à 3000 μL Ampoule unique
01670240 3 μm 300 à 1000 μL Multipack Ampoule alvéolée
01670241 3 μm 300 à 1000 μL Ampoule unique
01670242 1 μm 300 à 1000 μL Multipack Ampoule alvéolée
01670243 1 μm 300 à 1000 μL Ampoule unique
01670244 3 μm 150 à 400 μL Multipack Ampoule alvéolée
01670245 3 μm 150 à 400 μL Ampoule unique
01670247 1 μm 150 à 400 μL Ampoule unique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. 01670246 Fournisseur BRANDTECH™ BRAND™ Code fournisseur 782713

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Inserts stériles pour plaques à 6, 12 ou 24 puits, avec cellGrade™ un traitement de surface pour une croissance cellulaire uniforme. Conçu avec des pieds pour se tenir debout ou un crochet amovible pour la pendaison, offrant une utilisation polyvalente dans les applications de culture cellulaire.

  • Adapté aux cultures cellulaires 2D et 3D
  • TC traité avec cellGrade™ un traitement de surface plus pour améliorer la croissance cellulaire
  • Membrane hautement transparente PET idéale pour l’imagerie
  • Stérile selon ISO le 11137, SAL 10-6
  • Produite dans une salle blanche de classe 8 selon ISO le 14644-1
  • Non cytotoxique, répondant ISO aux normes 10993-5
  • BIO-CERT™ LA QUALITÉ DE LA CULTURE CELLULAIRE signifie que les inserts sont exempts de pyrogènes, d’endotoxines, d’ADN humain, de RNase et de DNase
  • Disponibles en diamètres de 8,8 mm, 13,3 mm et 24,8 mm pour s’adapter respectivement aux plaques à 24, 12 et 6 puits

Spécifications

Antigène Vitellogenin
Surface de culture 0,6 cm2
Applications ELISA, Western Blot
Matériau PET
Volume (métrique) du puits 400 μL
Classification Polyclonal
Volume (métrique) de travail 150 à 400 μL
Densité des pores 2 x 106 pores/cm2
Taille des pores 1 μm
Conjugué Unconjugated
Catégorie Insert debout/suspendu
À utiliser avec (équipement) Plaques à 24 puits
Formule 200μL Unpurified Antibody in whole serum, with no preservative
Diamètre (métrique) externe 8.8 mm
Hauteur (métrique) 10 mm
Quantité 48/Pk., 200 μL
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Native vitellogenin purified from estradiol induced plasma from male Senegalese sole fish.
Type de récipient Insertion
Méthode de purification Unpurified
Puits 1
Couleur Transparent
Traitement de surface cellGrade En plus
Stérilité Stérile
Nb de puits 24
Certifications/Conformité ISO 11137, ISO 10993-5
Primaire ou secondaire Primary
Emballage Multipack Ampoule alvéolée
Espèces cibles Fish
Contenu et stockage Store at -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Quadrillé Sans grille
Type de puits Rond
Forme du fond Plat
Jetable Usage unique
Autoclavable Non autoclavable
Exempt de RNase Oui
Isotype IgG
Exempt de DNase Oui
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats