missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2-hydroxycyclohexanacarboxylique (mélange cis et trans-) 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H14095G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H14095G 5 g
H14091G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H14095G Fournisseur TCI America Code fournisseur H14095G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 609-69-8
Formule moléculaire C7H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD02684437
Clé InChI SNKAANHOVFZAMR-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 271816
ChEBI CHEBI:37377
Nom de l’IUPAC acide 2-hydroxycyclohexane-1-carboxylique
SOURIRES OC1CCCCC1C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Hydroxycyclohexanecarboxylic Acid (cis- and trans- mixture)
Point de fusion 69 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 144.17
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline