missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Heptyn-1-ol, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Heptyn-1-ol |
| Densité | 0.882 |
| Point d’ébullition | 89 °C à 90 °C (16 mmHg) |
| Point d’éclair | 78 °C (172 °F) |
| Indice de réfraction | 1.454 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1739001 |
| Poids de formule | 112.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H227-H302-H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H227 Combustible liquid. |
| Precautionary Statement | P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche