Learn More
2-Fluoropyridine, 99%
Description
La 2-fluoropyridine est un précurseur utile des pyridines 2,3-disubstituées, produit par la possibilité de métallation en C-3, ainsi que par le déplacement nucléophile immédiat du fluor activé. Il peut aussi réagir avec le thiophène pour obtenir du 2-thiophène-2-yl-pyridine. Il est utilisé dans la synthèse des aminopyridines.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
La 2-Fluoropyridine est un précurseur utile des pyridines 2,3-disubstituées, produit par la possibilité de métallisation en C-3, ainsi que par le déplacement nucléophile immédiat du fluor activé. Il peut aussi réagir avec le thiophène pour obtenir du 2-thiophène-2-yl-pyridine. Il est utilisé dans la synthèse des aminopyridines.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Conservez dans un endroit frais, sec et bien ventilé, loin des substances incompatibles comme les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Fluoropyridine |
| Densité | 1.129 |
| Point d’ébullition | 124 °C à 126 °C |
| Point d’éclair | 24 °C (75 °F) |
| Indice de réfraction | 1.467 |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 1515 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 97.09 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H226-H302+H312+H332-H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H226-H315-H319-H335 Flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S. |
| EINECSNumber | 206-757-5 |
| RTECSNumber | UT3900000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche