missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Acide fluorophénylacétique, 98+%

Numéro de catalogue. AAA1059618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1059618 50 g
AAA1059609 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1059618 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1059618
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 451-82-1 | C8H7FO2 | 154,14 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 451-82-1
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00004315
Clé InChI RPTRFSADOICSSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorophenylacetic acid, 2-2-fluorophenyl acetic acid, o-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-fluoro, 2-fluorophenyl acetic acid, 2-fluorophenylaceticacid, acetic acid, o-fluorophenyl, pubchem4164, 2fluorophenylacetic acid
PubChem CID 67979
Nom de l’IUPAC Acide 2-(2-fluorophényl)acétique
SOURIRES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Fluorophenylacetic acid
Point de fusion 61 °C à 65 °C
Odeur Inodore
Quantité 50 g
Beilstein 775955
Poids de formule 154.14
Pourcentage de pureté ≥98%
Hazard Category Warning
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
P280g-P305+P351+P338
Wear protective gloves.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
EINECSNumber 207-196-9
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche