missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2-Fluorophényl)thiourée 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F10555G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F10555G 5 g
F10551G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F10555G Fournisseur TCI America Code fournisseur F10555G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 656-32-6
Formule moléculaire C7H7FN2S
Poids moléculaire (g/mol) 170.205
Numéro MDL MFCD00041148
Clé InChI WYVZQQOFMQRNPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-fluorophenyl thiourea, 2-fluorophenyl thiourea, 1-2-fluorophenyl-2-thiourea, thiourea, 2-fluorophenyl, n-2-fluorophenyl thiourea, amino 2-fluorophenyl amino methane-1-thione, maybridge1_008774, acmc-1b7vs, 2-fluoro-phenyl-thiourea
PubChem CID 2737500
Nom de l’IUPAC (2-fluorophényl)thiourée
SOURIRES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)F

Spécifications

Nom ou substance chimique (2-Fluorophenyl)thiourea
Point de fusion 146 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Numéro UN 2811
Poids de formule 170.21
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline