missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Isothiocyanate de fluorophényle 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Fluorophenyl Isothiocyanate |
| CAS | 38985-64-7 |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 104 °C |
| Formule moléculaire | C7H4FNS |
| Quantité | 5 g |
| Numéro MDL | MFCD00004800 |
| Numéro UN | 2922 |
| Synonyme | 2-fluorophenyl isothiocyanate, o-fluorophenyl isothiocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isothiocyanato, 2-fluorophenylisothiocyanate, 1-fluoro-2-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid 2-fluorophenyl ester, benzene,1-fluoro-2-isothiocyanato, o-fluoro phenyl isothiocyanate, 2-fluorobenzenisothiocyanate, timtec-bb sbb006546 |
| Clé InChI | OAGDRIUTLPDSMJ-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |