missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Acide fluorobenzoïque, 98+%
Description
L’acide 2-fluorobenzoïque peut être utilisé dans la préparation d’analogues de l’acide A saragosique. Il est aussi utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Des applications
de l’acide 2-fluorobenzoïque peuvent être utilisées dans la préparation d’analogues de l’acide A de Saragozique. Il est aussi utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
de l’acide 2-fluorobenzoïque peuvent être utilisées dans la préparation d’analogues de l’acide A de Saragozique. Il est aussi utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Fluorobenzoic acid |
| Point de fusion | 122°C to 125°C |
| Densité | 1.46 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 971265 |
| Renseignements sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de formule | 140.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 207-158-1 |
| RTECSNumber | DH0250000 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche