missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluorure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F03735G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F03735G 5 g
F037325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F03735G Fournisseur TCI America Code fournisseur F03735G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 400-74-8
Formule moléculaire C7H3F4NO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.1
Numéro MDL MFCD00024576
Clé InChI DNTHMWUMRGOJRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-fluoro-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-fluoro-4-nitro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-2-tetrafluorotoluene, 2-fluoro-5-nitro trifluoromethyl benzene, 1-fluoro-4-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, 1-fluoro-2-trifluoromethyl-4-nitrobenzene, 5-nitro-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, pubchem1653, 2-fluor-5-nitrobenzotrifluorid
PubChem CID 94954
Nom de l’IUPAC 1-fluoro-4-nitro-2-(trifluorométhyl)benzène
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Point d’ébullition 110 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 209.10
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide