missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F05505G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F05505G 5 g
F055025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F05505G Fournisseur TCI America Code fournisseur F05505G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 17417-09-3
Formule moléculaire C7H3FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.11
Numéro MDL MFCD00042299
Clé InChI YLACBMHBZVYOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 2-fluoro-5-nitro, 3-cyano-4-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenenitrile, 3-cyano-4-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4792, intermediates-zcf02297, acmc-209e7w, 5-nitro-2-fluorobenzonitrile
PubChem CID 519417
Nom de l’IUPAC 2-fluoro-5-nitrobenzonitrile
SOURIRES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C(=C1)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Point de fusion 73 °C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 94 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 3439
Poids de formule 166.11
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline