missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluoro-5-acide nitrobenzoïque 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F03915G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F03915G 5 g
F039125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F03915G Fournisseur TCI America Code fournisseur F03915G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7304-32-7
Formule moléculaire C7H4FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 185.11
Numéro MDL MFCD00134238
Clé InChI ICXSHFWYCHJILC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-5-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-5-nitro, 2-fluoro-5-nitro-benzoicacid, pubchem1307, acmc-209op6, ksc377e3h, 2-fluoro-5-nitrobenzotc acid, 2-fluoro-5-nitro benzoic acid
PubChem CID 280997
Nom de l’IUPAC 2-fluoro-5-acide nitrobenzoïque
SOURIRES OC(=O)C1=CC(=CC=C1F)[N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Fluoro-5-nitrobenzoic Acid
Point de fusion 139 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 185.11
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline