missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F09955G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F09955G 5 g
F09951G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F09955G Fournisseur TCI America Code fournisseur F09955G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 118078-66-3 | C6H3F4N | 165.091 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 118078-66-3
Formule moléculaire C6H3F4N
Poids moléculaire (g/mol) 165.091
Numéro MDL MFCD09879262
Clé InChI DFNQBXZKPUBEIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem23563, acmc-1c7kk, 2-fluoranyl-4-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 11159514
Nom de l’IUPAC 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine
SOURIRES C1=CN=C(C=C1C(F)(F)F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Couleur Jaune
Point d’ébullition 110 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 1992
Poids de formule 165.09
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide