missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluoro-4-nitrobenzénenoboronique ester de pinacol, 96%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAH62718MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH62718MD 250 mg
AAH6271803 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH62718MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H62718MD

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 1073353-89-5 | Molecular Formula: C12H15BFNO4 | Molecular Weight: 267.063 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1073353-89-5
Formule moléculaire C12H15BFNO4
Poids moléculaire (g/mol) 267.063
Numéro MDL MFCD09264075
Clé InChI QYXHQOSFZITWSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-fluoro-4-nitrophenylboronic acid,pinacol ester
PubChem CID 46738935
Nom de l’IUPAC 2-(2-fluoro-4-nitrophényl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SOURIRES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Fluoro-4-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de formule 267.06
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche