missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Ethylhexyl 4,6-Dibromo-3-fluorothieno[3,4-b]thiophène-2-carboxylate 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E1040100MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E1040100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. E1040100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur E1040100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1237479-38-7
Formule moléculaire C15H17Br2FO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 472.225
Numéro MDL MFCD26403656
Clé InChI SOEJTOAKIMQIGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-Dibromo-3-fluorothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylic Acid 2-Ethylhexyl Ester
PubChem CID 58568483
Nom de l’IUPAC 2-ethylhexyl 4,6-dibromo-3-fluorothieno[2,3-c]thiophène-2-carboxylate
SOURIRES CCCCC(CC)COC(=O)C1=C(C2=C(SC(=C2S1)Br)Br)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Ethylhexyl 4,6-Dibromo-3-fluorothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylate
Point de fusion 39 °C
Quantité 100 mg
Poids de formule 472.23
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline