missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde oxyme, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Il est utilisé dans la synthèse, la structure et les applications pour le réarrangement catalytique et la déshydratation des aldoximes.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse, la structure et les applications pour la réorganisation catalytique et la déshydratation des aldoximes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Conserver loin des agents oxydants. Gardez le contenant bien fermé et placez-le dans un état frais, sec et bien ventilé.
Il est utilisé dans la synthèse, la structure et les applications pour la réorganisation catalytique et la déshydratation des aldoximes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Conserver loin des agents oxydants. Gardez le contenant bien fermé et placez-le dans un état frais, sec et bien ventilé.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde oxime |
| Quantité | 5 g |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 305.32 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche