missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ 2-Désoxy-D-galactose, ≥99%, Calbiochimie™,

Numéro de catalogue. 2595801GM
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
2595801GM 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 2595801GM Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 2595801GM

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Hexose analog that functions as an inhibitor of fucosylation and is used in the study of ganglioside synthesis.

Identifiants chimiques

CAS 1949-89-9
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00014649
Clé InChI PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N
Synonyme 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
PubChem CID 102191
ChEBI CHEBI:27411
Nom de l’IUPAC (4R,5R,6R)-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,4,5-triol
SOURIRES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O

Spécifications

Couleur Blanc
Emballage Bouteille en verre
Quantité 1 g
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Solid