missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Cyclohexen-1-OL 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C08165ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C08165ML 5 mL
C081625ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C08165ML Fournisseur TCI America Code fournisseur C08165ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 822-67-3 | Formula: C6H10O | Weight: 98.145 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 822-67-3
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.145
Numéro MDL MFCD00001570
Clé InChI PQANGXXSEABURG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyclohexen-1-ol, cyclohex-2-enol, 2-cyclohexene-1-ol, 2-cyclohexenol, 3-hydroxycyclohexene, 1-cyclohexen-3-ol, cyclohexen-3-ol, cyclohex-2-ene-1-ol, 1,2,3,4-tetrahydrophenol, cyclohexen-3-ol van
PubChem CID 13198
Nom de l’IUPAC Cyclohex-2-en-1-OL
SOURIRES C1CC=CC(C1)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Cyclohexen-1-ol
Couleur Jaune
Point d’ébullition 166 °C
Quantité 5 mL
Numéro UN 1987
Poids de formule 98.15
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Liquide