missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Cycloheptène-1-un, 90%

Numéro de catalogue. AC171070050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC171070050 5 g
AC171070010 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC171070050 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 171070050
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1121-66-0 | C7H10O | 110,16 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1121-66-0
Formule moléculaire C7H10O
Poids moléculaire (g/mol) 110.16
Clé InChI WZCRDVTWUYLPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyclohepten-1-one, cyclohept-2-enone, tropilene, 2-cycloheptenone, cycloheptenone, z-cyclohept-2-enone, cyclohept-2-eneone, cyclohept-en-1-one, acmc-1bphl, 2-cyclohepten-1-one, z
PubChem CID 70723
Nom de l’IUPAC cyclohept-2-en-1-one
SOURIRES C1CCC(=O)C=CC1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Cyclohepten-1-one
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 189,0 °C
Point d’éclair 68 °C
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 89% min. (GC)
Indice de réfraction 1.495
Formule linéaire C7H10(=O)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.99
Poids de formule 110.16
Pourcentage de pureté 90%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement Harmful if swallowed.
Precautionary Statement GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
EINECSNumber 214-334-1

Utilisation uniquement de la recherche RUO –