missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Cyanopyridine 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C0455500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C0455500G 500 g
C045525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C0455500G Fournisseur TCI America Code fournisseur C0455500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 100-70-9
Formule moléculaire C6H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 104.112
Numéro MDL MFCD00006218
Clé InChI FFNVQNRYTPFDDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyanopyridine, picolinonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, pyridinecarbonitrile, 2-pyridyl nitrile, picolinic acid nitrile, cyanopyridine, unii-whr1dpg7ys, 2-pyridinecarboxylic acid, nitrile, 2-cyano pyridine
PubChem CID 7522
ChEBI CHEBI:27837
Nom de l’IUPAC Pyridine-2-carbonitrile
SOURIRES C1=CC=NC(=C1)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Cyanopyridine
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 225 °C
Quantité 500 g
Numéro UN 3439
Poids de formule 104.11
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins
EINECSNumber (5)-3714
TSCA Oui