missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Cyano-6-méthylpyridine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C30251G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C30251G 1 g
C30255G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C30251G Fournisseur TCI America Code fournisseur C30251G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1620-75-3
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD00190586
Clé InChI CMADFEQMYFNYCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methylpicolinonitrile, 2-cyano-6-methylpyridine, 6-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 2-methyl-6-cyanopyridine, 6-methyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 6-methyl, 6-methyl-2-cyanopyridine, 2-cyano-6-methyl pyridine, 2-cyano-6-methylpyridine 2-cyano-6-picoline, 6-methylpyridin-2-carbonitril
PubChem CID 74182
Nom de l’IUPAC 6-méthylpyridine-2-carbonitrile
SOURIRES CC1=CC=CC(=N1)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Cyano-6-methylpyridine
Point de fusion 72 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 120 °C
Quantité 1 g
Numéro UN 3439
Poids de formule 118.14
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline