missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
acide 2-chlorophénylboronique (contient des quantités variables d’anhydride), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chlorophenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride) |
| CAS | 3900-89-8 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Forme physique | Poudre de cristal à 20 °C |
| Formule moléculaire | C6H6BClO2 |
| Numéro MDL | MFCD00674012 |
| Synonyme | 2-chlorophenyl boronic acid, 2-chlorobenzeneboronic acid, 2-chlorophenylboronicacid, 2-chlorophenylbornic acid, o-chlorophenylboronic acid, 2-chlorophenyl boranediol, boronic acid, 2-chlorophenyl, 2-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, b-2-chlorophenyl |
| Clé InChI | RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N |
| SOURIRES | OB(O)C1=CC=CC=C1Cl |
| Afficher plus de résultats |