missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-N-méthylaniline, 97%

Numéro de catalogue. AAA1434303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1434303 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAA1434303 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1434303

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 932-32-1 | C7H8ClN | 141,598 g/mol

La 2-Chloro-N-méthylaniline est utilisée pour produire de la 1-méthyl-2-thioacétylpyrrole en présence du réactif de Lawesson et du solvant tétrahydrofurane.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
: le 2-chloro-N-méthylaniline est utilisé pour produire du 1-méthyl-2-thioacétylpyrrole en présence du réactif Lawesson′S et du solvant tétrahydrofuran.

Solubilité
Pas miscible ni difficile à mélanger.

Notes
Gardez le contenant bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les contenants ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Conserver dans un endroit frais. Incompatible avec des agents oxydants forts.

Identifiants chimiques

CAS 932-32-1
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.598
Numéro MDL MFCD00045170
Clé InChI WGNNILPYHCKCFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-2-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro-n-methyl, n1-methyl-2-chloroaniline, 2-chloro-n-methylbenzenamine, o-chlormonomethylanilin, 2-chlor-n-methylaniline, 2-chloro-n-methyl aniline, 2-chloro-n-methyl-aniline, 2-methylamino chlorobenzene, 2-chloranyl-n-methyl-aniline
PubChem CID 136736
Nom de l’IUPAC 2-chloro-N-méthylaniline
SOURIRES CNC1=CC=CC=C1Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Chloro-N-methylaniline
Densité 1.15
Point d’ébullition 218 °C
Point d’éclair 92 °C (197 °F)
Indice de réfraction 1.58
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2802444
Renseignements sur la solubilité Pas miscible ni difficile à mélanger.
Poids de formule 141.6
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H227-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H331-H373-H227-H302-H312-H315-H319
Toxic if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Combustible liquid.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC, LIQUIDS, ORGANIC, N.O.S.
EINECSNumber 000-000-0
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche