missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-5-nitrophénol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C20775G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C20775G 5 g
C207725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C20775G Fournisseur TCI America Code fournisseur C20775G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 619-10-3
Formule moléculaire C6H4ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 173.55
Numéro MDL MFCD01571825
Clé InChI BUMGQSCPTLELLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitrophenol, 2-chloro-5-nitro-phenol, pubchem1475, acmc-209mxh, 2-chloro-5-nitrofenol, 5-nitro-2-chlorophenol, 2-chloro-5-nitro phenol, ksc494c3h, 4-chloro-3-hydroxynitrobenzene
PubChem CID 69264
Nom de l’IUPAC 2-chloro-5-nitrophénol
SOURIRES OC1=CC(=CC=C1Cl)[N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Chloro-5-nitrophenol
Point de fusion 112 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 173.55
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline