missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-5-éthylpyrimidine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C17541G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C17541G 1 g
C17545G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C17541G Fournisseur TCI America Code fournisseur C17541G

Identifiants chimiques

CAS 111196-81-7
Formule moléculaire C6H7ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 142.59
Numéro MDL MFCD00799503
Clé InChI BGLLZQRUXJGTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-ethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-ethyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-ethyl, 2-chloro-5-ethyl pyrimidine, pubchem7032, acmc-1brw8, 2-chloro-5-ethylpyrimdine, 2-chloro-5-ethylpyrimidin, 2-chloro-5-ethylpyrimidine, ksc493s1b
PubChem CID 3572763
Nom de l’IUPAC 2-chloro-5-éthylypyrimidine
SOURIRES CCC1=CN=C(Cl)N=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Couleur Jaune
Point d’ébullition 86°C
Quantité 1 g
Poids de formule 142.59
Pourcentage de pureté ≥98.0% (GC)
Forme physique Liquide