missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-4-nitrobenzamide 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C28295G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C28295G 5 g
C282925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C28295G Fournisseur TCI America Code fournisseur C28295G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3011-89-0
Formule moléculaire C7H5ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 200.578
Numéro MDL MFCD00017119
Clé InChI GFGSZUNNBQXGMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aklomide, aklomix, clomide, alkomide, benzamide, 2-chloro-4-nitro, component of aklomix, component of novastat-w, unii-b0e341ra20, 2-chloro-4-nitro benzamide, dsstox_cid_21405
PubChem CID 2075
Nom de l’IUPAC 2-chloro-4-nitrobenzamide
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Chloro-4-nitrobenzamide
Point de fusion 171 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 200.58
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline