missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-4-iodoaniline, 98%

Numéro de catalogue. AAA1074222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1074222 100 g
AAA1074206 5 g
AAA1074214 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1074222 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1074222
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 42016-93-3 | C6H5ClIN | 253,47 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 42016-93-3
Formule moléculaire C6H5ClIN
Poids moléculaire (g/mol) 253.47
Numéro MDL MFCD00025298
Clé InChI MYDAOWXYGPEPJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-iodo-phenylamine, benzenamine, 2-chloro-4-iodo, 2-chloro-4-iodo-aniline, ccris 9438, zlchem 542, pubchem3811, 2-chloro-4-iodoanilline, 2-chloro-4-iodo aniline, acmc-1am5p, 2-chloro-4-iodophenylamine
PubChem CID 282930
Nom de l’IUPAC 2-chloro-4-iodoaniline
SOURIRES NC1=CC=C(I)C=C1Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Chloro-4-iodoaniline
Point de fusion 68 °C à 72 °C
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2081106
Sensibilité Sensible à la lumière
Poids de formule 253.47
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H302+H312+H332-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche