missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-4-fluorobenzoïque, 98%

Numéro de catalogue. AAA1495314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1495314 25 g
AAA1495306 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1495314 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1495314
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 2252-51-9 | C7H4ClFO2 | 174,555 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 2252-51-9
Formule moléculaire C7H4ClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 174.555
Numéro MDL MFCD00010615
Clé InChI GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluor obenzoic acid, pubchem1370, acmc-209fx5, ksc207e4n, rarechem al bo 0405, 2-chloro 4-fluoro benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro benzoic acid, 4-fluoro-2-chloro-benzoic acid
PubChem CID 75259
Nom de l’IUPAC Acide 2-chloro-4-fluorobenzoïque
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Point de fusion 183 °C à 187 °C
Quantité 25 g
Beilstein 1946215
Poids de formule 174.56
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 218-845-0
TSCA Oui

RUO – Usage réservé à la recherche