missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloro-4,6-diphényle-1,3,5-triazine, 97%
Description
Une synthèse rationnelle de la kyaphénine (2:4:6-triphényl-1:3:5-triazine) a été réalisée par une réaction de 2-chloro-4:6-diphényle-1:3:5-triazine avec le bromure de phénylmagnésium.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Une synthèse rationnelle de la kyaphénine (2:4:6-triphényl-1:3:5-triazine) a été réalisée par la réaction de 2-chloro-4:6-diphényle-1:3:5-triazine avec le bromure de phénylmagnésium.
Solubilité
Soluble dans le toluène.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à l’écart des agents oxydants forts.
Une synthèse rationnelle de la kyaphénine (2:4:6-triphényl-1:3:5-triazine) a été réalisée par la réaction de 2-chloro-4:6-diphényle-1:3:5-triazine avec le bromure de phénylmagnésium.
Solubilité
Soluble dans le toluène.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à l’écart des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine |
| Point de fusion | 138 °C à 140 °C |
| Quantité | 25 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans le toluène. |
| Poids de formule | 267.72 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche