missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

acide 2-chloro-3-(trifluorométhyl)phénylboronique (contient des quantités variables d’anhydride), TCI America™

Numéro de catalogue. C3213200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C3213200MG 200 mg
C32131G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C3213200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur C3213200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 957061-11-9
Formule moléculaire C7H5BClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.37
Numéro MDL MFCD09258745
Clé InChI NEHJDQKHVZYUAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic Acid
PubChem CID 44558143
Nom de l’IUPAC [2-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl]acide boronique
SOURIRES B(C1=C(C(=CC=C1)C(F)(F)F)Cl)(O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
Couleur Blanc
Quantité 200 mg
Poids de formule 224.37
Forme physique Poudre cristalline